Läs mer
Cole Parmer CPC (Colder) Quick-Disconnect Hose Barb Body
Produktkod. 15486403
Diameter (engelska) Inre:
1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15486403
Brand: Cole Parmer 0636151
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standard flow quick-disconnect couplings require a body and an insert of the same flow size. Acetal
Plug insert into body to connect fitting—fitting halves lock into place immediately. To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 1/4 in.
Diameter (metrisk) Yttre 1/4 in.
Total längd (metrisk) 4.95 cm
Förpackningsmängd 1
Slangstorlek 1/4 tum
Färg Vitt
Produkttyp Quick Disconnect Hose Barb Body