Läs mer
CPC™ Snabbkopplingar av plast
Produktkod. 17729529
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
6,4 mm
9,5 mm
Produkttyp:
Slangkoppling utan ventil, inbyggd kopplingsinsats
Slangkoppling utan ventil, inline-koppling
Slangstång Icke-ventilerad in-line kopplingsinsats
Slangstång Icke-ventilerad in-line kopplingskropp
Slangstång Oventilerad kopplingsinsats
Material:
ABS
Polykarbonat
Polysulfon
Färg:
Bärnsten
Lila
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Produkttyp Material Färg unitSize
17729529 6,4 mm Slangkoppling utan ventil, inline-koppling Polykarbonat Lila -
17385589 9,5 mm Slangkoppling utan ventil, inbyggd kopplingsinsats ABS Vitt -
11780029 6,4 mm Slangstång Icke-ventilerad in-line kopplingskropp Polysulfon Bärnsten Paket med 5
11739979 6,4 mm Slangstång Oventilerad kopplingsinsats Polysulfon Bärnsten Paket med 5
17739529 6,4 mm Slangkoppling utan ventil, inbyggd kopplingsinsats Polykarbonat Lila -
11749979 9,5 mm Slangstång Icke-ventilerad in-line kopplingsinsats Polykarbonat Bärnsten Paket med 5
11700629 9,5 mm Slangstång Icke-ventilerad in-line kopplingskropp Polysulfon Bärnsten Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17729529 Leverantör CPC™ Leverantörsnummer MPC17004T03
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lossa dessa beslag med ett enkelt tryck på tumspärren. CPC™ Quick-Disconnect-beslag i plast är idealiska för användning med frätande vätskor. Polykarbonat- och polysulfonmaterial klarar alla fysikalisk-kemiska, cytotoxicitets-, urlaknings- och extraherbara tester.
Lossa dessa beslag med ett enkelt tryck på tumspärren. CPC™ Quick-Disconnect-beslag i plast är idealiska för användning med frätande vätskor. Polykarbonat- och polysulfonmaterial klarar all fysikalisk-kemisk, cytotoxicitet, urlakningsbara och extraherbara ämnen
CPC Series couplings assure secure connections, and are easy to operate—even with gloved hands. They are reusable, yet economical enough to allow disposability.
  • Material: Medical-grade ABS, polycarbonate and polysulfone
  • Tubing Range: 1/4 and 3/8 in. I.D. (6.4 and 9.5mm)
  • Fow Rate: Cv∽5.5 (79.25) max.
  • Ergonomic thumb latch
  • Audible 'click' when connected
  • USP Class VI materials
  • Can be sterilized by autoclave, EtO, e-beam, or gamma
  • Coupling halves can be rotated when connected
  • Tapered barb
  • BSE/TSE free materials
  • Cell culture media packaging and transfer lines
  • Harvest and collection applications
  • Buffer solutions
  • Tube sets
  • Urology drainage/collection systems
  • Hypo/hyperthermia blankets
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Class VI, ADCF
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (engelska) Inre 0.25 in.
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Polykarbonat
Total längd (engelska) 1.1 in.
Total längd (metrisk) 28 mm
För användning med 6.4mm
För användning med (applikation) Cell culture media packaging and transfer lines, harvest and collection applications
Min. Driftstemperatur (engelska) -40°F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Höjd (metrisk) 25 mm
Höjd (engelska) 0.96 in.
Färg Lila
Max. Driftstemperatur (engelska) 250°F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121°C
Produkttyp Slangkoppling utan ventil, inline-koppling