Läs mer
CPC™ Snabbkoppling, tätningsplugg, polykarbonat, 1/4 tum. Flödesstorlek
Produktkod. 30968795
Change view
För användning med:
EJ TILLÄMPLIGT
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
30968795 EJ TILLÄMPLIGT Paket med 25
1 options
Produktkod. 30968795 Leverantör CPC™ Leverantörsnummer MPC30003MB25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.00 SEK
    765.04 SEK / Paket med 25
    Save 71.96 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lossa dessa beslag med ett enkelt tryck på tumspärren. Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect-beslag i plast är idealiska för användning med frätande vätskor. Polykarbonatmaterial klarar alla fysikalisk-kemiska, cytotoxicitets-, lakbara och extraherbara tester.
Lossa dessa beslag med ett enkelt tryck på tumspärren. CPC™ Quick-Disconnect-beslag i plast är idealiska för användning med frätande vätskor. Polykarbonatmaterial klarar all fysikalisk-kemisk, cytotoxicitet, urlakningsbara och extraherbara ämnen
CPC Seriekopplingar garanterar säkra anslutningar och är lätta att använda —även med handskar. De är återanvändbara, men ändå ekonomiska nog för att tillåta engångsbruk.
  • Material: Medicinsk kvalitet ABS, polykarbonat och polysulfon
  • Slangområde: 1/4 och 3/8 tum. ID (6,4 och 9,5 mm)
  • Flödeshastighet: Cv∽5,5 (79,25) max.
  • Ergonomisk tumspärr
  • Hörbart ''klick'' när du är ansluten
  • USP Klass VI material
  • Kan steriliseras med autoklav, EtO, e-beam eller gamma
  • Kopplingshalvorna kan roteras när de är anslutna
  • Avsmalnande hulling
  • BSE/TSE-fritt material
  • O-ring: Silikontätning USP Klass VI
  • Cellodlingsmedia förpackning och överföringslinjer
  • Ansökningar om skörd och insamling
  • Buffertlösningar
  • Röruppsättningar
  • Urologiska dränerings-/uppsamlingssystem
  • Hypo/hypertermi filtar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, ADCF
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polykarbonat
Diameter (metrisk) Yttre 19.1 mm
Total längd (metrisk) 31.5 mm
För användning med EJ TILLÄMPLIGT
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Färg Lila
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121° C
Produkttyp Snabbkopplingsbeslag