Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Non-Spill Quick-Disconnect Insats med slangtapp
Beskrivning
- Mindre än 0,10 ml spill.
- Enhandsoperation.
- Kopplingarna är gjorda av polypropen med en EPDM O-ring för utmärkt kemikaliebeständighet.
- För en komplett passning, beställ en stomme och en insats.
- Alla karosser kommer att passa ihop med insatser för att göra en koppling som fungerar för flera applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Quick-Disconnect x Barb |
| Material | Polypropen |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | 32 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Slangstorlek | 1/4 tum |
| Slang Barb | 1/4 tum |
| Utloppsport | 1/4 tum Snabbkoppling |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid, Gamma |
| Maximalt tryck | 120 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 160 °F |
| Visa mer |