Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Panelmonterade packningskopplingar
För användning med:
NS4-seriekopplingar
NS6-seriens kopplingar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Kopplingarna är gjorda av polypropen med en EPDM O-ring för utmärkt kemikaliebeständighet.
- För en komplett passning, beställ en stomme och en insats.
- Alla karosser kommer att passa ihop med insatser för att göra en koppling som fungerar för flera applikationer.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Panelmonterad packning |
| Förpackningsmängd | 10 packningar |
| För användning med | NS4-seriekopplingar |
| Material | EPDM |