Läs mer
CPC™ Plastkopplingar, kopplingar och beslag
Beskrivning
- Finns i 1/8 till 1/2 tum nominellt flöde
- Polypropenkonstruktion
- EPDM 0-ringar
- Kallare tumspärr
- Kemiskt resistent och gammasteriliserbar
- Färre läckpunkter, kortare monteringar och snabbare installationer
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Total längd (engelska) | 1,35 tum. |
| Total längd (metrisk) | 34.2 mm |
| För användning med | 9.5mm |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slang Barb | 0,375 tum |
| Höjd (metrisk) | 16.5 mm |
| Höjd (engelska) | 0,63 tum. |
| Inkluderar | Plastkontakt |
| Visa mer |