Läs mer
CPC™ Plastkopplingar, kopplingar och beslag
Produktkod. p-4490710
Slang Barb:
0,375 tum
Höjd (engelska):
0,63 tum.
Material:
Polypropen
Produkttyp:
In-line kopplingsinsats för slangstång med ventiler
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11801120
Brand: CPC™ 0636485
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Täck ett brett utbud av allmänna applikationer med dessa snabbkopplingar av plast. CPC™ Plastkopplingar, kopplingar och beslag har integrerade anslutningar och enhandsanslutning och frånkoppling.
  • Finns i 1/8 till 1/2 tum nominellt flöde
  • Polypropenkonstruktion
  • EPDM 0-ringar
  • Kallare tumspärr
  • Kemiskt resistent och gammasteriliserbar
  • Färre läckpunkter, kortare monteringar och snabbare installationer
Specifikationer
Material Polypropen
Total längd (engelska) 1,35 tum.
Total längd (metrisk) 34.2 mm
För användning med 9.5mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slang Barb 0,375 tum
Höjd (metrisk) 16.5 mm
Höjd (engelska) 0,63 tum.
Inkluderar Plastkontakt
Färg Vitt
Maximalt tryck 120 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 180 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttyp In-line kopplingsinsats för slangstång med ventiler