Läs mer
Cole-Parmer™ CPC Snabbbortkopplingsslang med hulgelfäste
Beskrivning
- CPC Snabbbortkopplingsslang med hulgelfäste
- Standard flödessnabbkopplingar kräver en kropp och en insats av samma flödesstorlek
- Koppla in insatsen i huset för att ansluta beslaget
- Monteringshalvor låses omedelbart på plats
- För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på tumspärren på kopplingskroppen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Quick-Disconnect x Barb, Nonvalved Connection |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Acetal |
| Total längd (metrisk) | 4.95 cm |
| Slangstorlek | 1/4 tum |
| Utloppsport | 3/8 tum |
| Portstorlek | 1/4 tum |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Material (tätning) | Buna N |
| Maximalt tryck | 120 psi |
| Visa mer |