Läs mer
Cole-Parmer™ CPC Slanginsats för snabbbortkoppling
Slang Barb:
1/4 tum
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- CPC Slanginsats för snabbbortkoppling
- Standard flödessnabbkopplingar kräver en kropp och en insats av samma flödesstorlek
- Koppla in insatsen i huset för att ansluta beslaget
- Monteringshalvor låses omedelbart på plats
- För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på tumspärren på kopplingskroppen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Quick-Disconnect x Barb Connection |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen |
| Slangstorlek | 1/4 tum |
| Slang Barb | 1/4 tum |
| Utloppsport | 1/4 tum |
| Portstorlek | 1/4 tum |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid, Gamma |
| Material (tätning) | EPR |
| Maximalt tryck | 100 psi |
| Visa mer |