Läs mer
Cole-Parmer™ CPC Snabb-frånkoppling av panelmonterad slang Skyddskropp
Produktkod. 15406333 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
15406333 1/8 tum Varje
1 options
Produktkod. 15406333 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0636104
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabbkopplingar har en tumspärr för enkel montering.
  • CPC Snabb-frånkoppling av panelmonterad slang Skyddskropp
  • Standard flödessnabbkopplingar kräver en kropp och en insats av samma flödesstorlek
  • Koppla in insatsen i huset för att ansluta beslaget
  • Monteringshalvor låses omedelbart på plats
  • För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på tumspärren på kopplingskroppen
Specifikationer
Beskrivning Quick-Disconnect x Barb, Nonvalved Connection
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Acetal
Slangstorlek 1/8 tum
Utloppsport 1/8 tum
Portstorlek 1/8 tum
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid
Material (tätning) Buna N
Maximalt tryck 120 psi
Vakuumnivå 28 tum Hg
Max. Driftstemperatur (engelska) 180 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttyp Panelmonterad slang hulgelbeslag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.