Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbbortkoppling av panelmonterad ventilslang
Produktkod. 15437213
Change view
Slangstorlek:
1/4 tum
1/8 tum
Utloppsport:
1/4 tum
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Utloppsport unitSize
15437213 1/4 tum 1/4 tum Varje
15417243 1/8 tum 1/8 tum Varje
15437243 1/4 tum 1/8 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15437213 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3140372
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för användning med gaser eller vätskor
  • Metallsnabbkopplingar kräver en monteringskropp och en insats med samma flödesstorlek (beställs separat).
  • Tål vakuum till 250psi.
  • Temperaturområde: -40 till +180 °F.
Specifikationer
Beskrivning Quick-Disconnect x Barb
Material Mässing
Total längd (metrisk) 5.1 cm
Min. Driftstemperatur (engelska) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 1/4 tum
Slang Barb 1/4 tum
Utloppsport 1/4 tum
Maximalt tryck 250 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 180 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttyp Snabbkopplad panelmonterad slang Hullingskropp