Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkopplad polypropen komplett koppling
Produktkod. 11769569
Change view
Diameter (engelska) Inre:
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (engelska) Inre unitSize
11769569 3/8 tum Paket med 10
1 options
Produktkod. 11769569 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3130505
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabbkoppling med enkel push-to-connect-gränssnitt för din styva slang
  • Koppla in insatsen i huset för att ansluta beslaget.
  • Beslagshalvor låses omedelbart på plats.
  • För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på tumspärren på kopplingskroppen.
  • Fjädermanövrerad ventil i varje kopplingshalva tätar flödesvägen.
  • Alla monteringskroppar har 316 fjädrar och spärrar i rostfritt stål.
Specifikationer
Beskrivning Quick-Disconnect x Barb
Diameter (engelska) Inre 3/8 tum
Material Polypropen
Min. Driftstemperatur (engelska) -40 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Steriliseringsmetod Autoklav, etylenoxid eller gamma
Maximalt tryck 125 psi
Vakuumnivå Max: 634 mm Hg
Max. Driftstemperatur (engelska) 250 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Produkttyp Snabbkopplingar, komplett koppling