Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkoppling av polypropenröradapterkroppar
Trådstorlek:
1/2 tum.
3/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högflödessnabbkopplingar består av en kropp och en insats (beställ monteringshalvor separat)
- Koppla in insatsen i kopplingskroppen för att ansluta
- Monteringshalvor låses omedelbart på plats
- För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på knappen på kopplingskroppen
- Ventilförsedda modeller har en fjädermanövrerad 316 SS-ventil som tätar flödesvägen när kopplingshalvorna är urkopplade
- Alla beslagskroppar har 316 SS spärrfjädrar och EPDM-tätningar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Adapter |
| Temperatur (engelska) Max. | 160 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 71 °C |
| Trådstorlek | 3/4 tum |
| Porttyp | 3/4 tum Snabbkoppling |
| Beskrivning | Quick-Disconnect x NPT(M)-anslutning |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid (ETO) eller Gamma |
| Material | Polypropen |
| Tryck | 60 psi |