Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkoppling av polypropen raka slang hullingar
Produktkod. 15497053
Slang Barb:
1/2 tum.
3/4 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15497053
Brand: Cole-Parmer™ 3130316
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabbkopplingar har en tumspärr för enkel montering
  • Högflödessnabbkopplingar består av en kropp och en insats (beställ monteringshalvor separat)
  • Koppla in insatsen i kopplingskroppen för att ansluta
  • Monteringshalvor låses omedelbart på plats
  • För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på knappen på kopplingskroppen
  • Ventilförsedda modeller har en fjädermanövrerad 316 SS-ventil som tätar flödesvägen när kopplingshalvorna är urkopplade
  • Alla beslagskroppar har 316 SS spärrfjädrar och EPDM-tätningar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen
Min. Driftstemperatur (engelska) 160 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Slangstorlek 1/2 tum.
Slang Barb 1/2 tum.
Portstorlek 3/8 tum Snabbkoppling
Steriliseringsmetod Etylenoxid, Gamma
Maximalt tryck 60 psi
Vakuumnivå 27,5 tum Hg
Max. Driftstemperatur (engelska) 32 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp Snabbkoppling av polypropen raka slang hullingar