Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkopplingar för sanitetskopplingar
Produktkod. 13484156
Slangstorlek:
1 tum
3/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13484156
Brand: Cole-Parmer™ 3160426
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Integrera engångsartiklar med din befintliga bearbetningsutrustning för rostfritt stål.
  • Fäst dessa kopplingar direkt på dina sanitära hårdvaruenheter
  • USP Klass IV material.
  • Fullständigt steriliserbar.
  • Både kopplingar och insatser finns tillgängliga med standard sanitära avslutningar för att fästa på ditt system med en sanitetspackning och tri-klöver klämmor.
  • Välj mellan insatser av rostfritt stål eller polysulfon för att passa ihop med polysulfonkroppar.
  • Alla modeller har USP Klass VI platinahärdade silikonpackningar.
  • Blanda och matcha dessa kroppar och skär med polysulfon-snabbkopplingselementen för större flexibilitet i ditt processsystem.
Specifikationer
Beskrivning Sanitet x Quick-Disconnect
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polysulfon
Slangstorlek 3/4 tum
Portstorlek 3/4 tum
Steriliseringsmetod Autoklav, e-beam, Etylenoxid eller Gamma
Produkttyp Snabbkoppling, sanitär anslutning