Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkopplande rak kopplingsinsats
Snabbkoppling med enkel push-to-connect-gränssnitt för din styva slang
Brand:  Cole-Parmer™ 31304-20
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15427103
  • 195.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 20-10-2025
Beskrivning
  • Koppla in insatsen i huset för att ansluta beslaget.
  • Beslagshalvor låses omedelbart på plats.
  • För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på tumspärren på kopplingskroppen.
  • fjädermanövrerad ventil i varje armaturhalva tätar flödesvägen.
  • Raka kopplingar utan avstängningsventiler finns också.
  • Alla monteringskroppar har 316 fjädrar och spärrar i rostfritt stål.
Specifikationer
Specifikationer
Snabbkopplingsinsats
180 °F
Quick-Disconnect x Push-to-Connect
Autoklav eller etylenoxid (ETO)
Acetal
Vitt
82 °C
1/4 x 1/4 tum.
3.43 cm
120 psi
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkopplande rak kopplingsinsats > 3.43cm