Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkoppla rakt igenom slang hullingsinsatser
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Högflödessnabbkopplingar består av en kropp och en insats (beställ monteringshalvor separat)
- Koppla in insatsen i kopplingskroppen för att ansluta
- Monteringshalvor låses omedelbart på plats
- För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på knappen på kopplingskroppen
- Ventilförsedda modeller har en fjädermanövrerad 316 SS-ventil som tätar flödesvägen när kopplingshalvorna är urkopplade
- Alla beslagskroppar har 316 SS spärrfjädrar och EPDM-tätningar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | 32 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Slangstorlek | 3/4 tum |
| Slang Barb | 3/4 tum |
| Portstorlek | 3/8 tum Snabbkoppling |
| Steriliseringsmetod | Etylenoxid, Gamma |
| Maximalt tryck | 60 psi |
| Vakuumnivå | 27,5 tum Hg |
| Visa mer |