Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkopplade tvåtakts sanitära kopplingar
Produktkod. 15457383
Slangstorlek:
3/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15457383
Brand: Cole-Parmer™ STC2020000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativ produktdesign möjliggör en enstegsprocess för sterilisering och mediaöverföring samtidigt som man eliminerar döda punkter, minskar antalet anslutningar och eliminerar behovet av en laminärt flödeskåpa
  • Erbjud den extra fördelen med både steam on och steam off funktionalitet.
  • Ventilen kan återgå till ångläget för att tillåta en andra ångcykel efter mediaöverföring.
  • Avslutningar på dessa kontakter är inställda på industristandarder för bioreaktorer och finns i populära storlekar av flexibla slangar.
  • Våta ytor uppfyller krav på USP Klass VI fysikalisk-kemiska tester.
  • Alla enheter är gjorda av djurfritt polysulfonharts.
Specifikationer
Beskrivning Sanitet x Barb
Material Polysulfon
Slangstorlek 3/4 tum
Slang Barb 3/4 tum
Steriliseringsmetod Gamma eller steam-in-place (SIP)