Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Snabbkopplande ventilkopplingskropp
Produktkod. 15487093
Change view
Porttyp:
1/4 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porttyp unitSize
15487093 1/4 tum Varje
15497093 3/8 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487093 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3130400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabbkoppling med enkel push-to-connect-gränssnitt för din styva slang
  • Koppla in insatsen i huset för att ansluta beslaget.
  • Beslagshalvor låses omedelbart på plats.
  • För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på tumspärren på kopplingskroppen.
  • fjädermanövrerad ventil i varje armaturhalva tätar flödesvägen.
  • Raka kopplingar utan avstängningsventiler finns också.
  • Alla monteringskroppar har 316 fjädrar och spärrar i rostfritt stål.
Specifikationer
Typ Montering
Färg Vitt
Temperatur (engelska) Max. 1810 °F
Temperatur (metrisk) Max 82 °C
Porttyp 1/4 tum
Beskrivning Quick-Disconnect x Push-to-Connect
Steriliseringsmetod Autoklav eller etylenoxid (ETO)
Material Acetal
Tryck 120 psi