Läs mer
CPC™ Standard-volym snabbkopplade inline slang- och hullingsinsats: med rakt genomflöde
Produktkod. 11719649
För användning med:
6,4 mm
Produktlinje:
PLC-serien
Material:
EPDM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11719649
Brand: CPC™ 0636480
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med avstängningsventil
  • Flödesstorlekar till 0,37 tum. (9,5 mm)
  • Enkel frånkoppling med tryckknapp eller vridning
  • Kemikalie- och korrosionsbeständiga snabbkopplingskroppar och insatser kompatibla med polyuretan, polyeten, nylon, PVC, silikon och andra slangmaterial
  • I vit acetal- eller mandelpolypropen, som kan blandas eller matchas för en mängd olika kopplingstyper
  • Metalldelar av typ 316 rostfritt stål (invändiga fjädrar, ventiler eller tumspärrar)
  • Idealisk för användning i laboratorieutrustning, medicinsk och kirurgisk instrumentering, vattenöverföring, luftsystem och andra applikationer
  • Ett hörbart klick hörs när kopplingen är helt inkopplad; tryckknapp eller vrid-frånkoppling
  • Komplett kopplingsset kräver både en kropp och en insats (säljs separat)
  • Obs: Flödesstorlekarna på stommen och skäret måste matcha, men storleken på slang-ID kan vara olika.
Flödesstorlekarna på stommen och skäret måste matcha, men storleken på slang-ID kan vara olika.
Användningsområden:
För användning i laboratorieutrustning, medicinsk och kirurgisk instrumentering, vattenöverföring, luftsystem och andra applikationer
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Material EPDM
Total längd (engelska) 1,35 till 2 tum.
Total längd (metrisk) 34,2 till 50,8 mm
För användning med 6,4 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) 32 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Produktlinje PLC-serien
Höjd (metrisk) 16 mm
Höjd (engelska) 0,63 tum.
Inkluderar Avstängningsventiler
Färg Mandel
Maximalt tryck 120 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 160 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp In-line kopplingsinsats för slangstång med ventiler