Läs mer
Cole-Parmer™ CPC Ventilförsedd kompressionskopplingskropp
Slangstorlek:
1/4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- CPC Ventilförsedd kompressionskopplingskropp
- Acetal, Buna N Construction
- För användning med 1/4 tum. Slangar
- Standard flödessnabbkopplingar kräver en kropp och en insats av samma flödesstorlek
- Koppla in insatsen i huset för att ansluta beslaget
- Monteringshalvor låses omedelbart på plats
- För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på tumspärren på kopplingskroppen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Quick-Disconnect x Compression Connection |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Acetal |
| Total längd (engelska) | 0,18 tum. |
| Total längd (metrisk) | 4.62 cm |
| Slangstorlek | 1/4 tum |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Material (tätning) | Buna N |
| Maximalt tryck | 120 psi |
| Vakuumnivå | 28 tum Hg |
| Visa mer |