Läs mer
Cole-Parmer™ CPC™ Ventilförsedd panelmonterad gängad koppling
Slangstorlek:
1/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Metallsnabbkopplingar kräver en monteringskropp och en insats med samma flödesstorlek (beställs separat).
- Tål vakuum till 250psi.
- Temperaturområde: -40 till +180 °F.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Mässing |
| Min. Driftstemperatur (engelska) | -40 °F |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 1/8 tum |
| Steriliseringsmetod | Autoklav eller etylenoxid |
| Trådstorlek | 10-32 UNF(M) |
| Maximalt tryck | 250 psi |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 180 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 82 °C |
| Visa mer |