Läs mer
Tocris Bioscience™ CPCCOEt
Beskrivning
hmGlu1 subtype-selective non-competitive antagonist (IC50 = 6.5 μM). Has no agonist or antagonist activity at hmGlu2, 4a, 5a, 7b, 8a or ionotropic receptors at concentrations of up to 100 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CPCCOEt |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 247.25 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.25 |