Läs mer
CPDA, MedChemExpress
Produktkod. 16417588
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16417588 10 mg -
16413607 50 mg 50mg
16407516 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16417588 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18685
MedChemExpress CPDA is a novel potent SH2 domain-containing inositol phosphatase 2 (SHIP2) inhibitor.
CPDA is a novel potent SH2 domain-containing inositol phosphatase 2 (SHIP2) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CPDA
CAS 1415834-63-7
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H15ClF2N2O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.60 mM)
LEDER O=C(NC1=NC=CC(OCC2=CC=C(Cl)C=C2)=C1)CC3=C(F)C=CC=C3F
Molekylvikt (g/mol) 388.8
Formel vikt 388.8
Procent renhet 98.86%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism