Läs mer
Chemsplash CPE OverShoe komprimerad polyeten maskintillverkad
Produktkod. 30058339
Change view
Storlek:
16 tum
Produktkod. Storlek
30058339 16 tum
1 options
Produktkod. 30058339 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2578
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 SEK
    851.57 SEK / Paket med 2000
    Save 90.43 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elastisk överdragssko i ett 4,2 grams blått 16 tums komprimerat polyetenmaterial.
Resår överdragssko
  • Komprimerad polyeten för engångsbruk
  • 16 tum Lång
  • Elastiska anklar
  • Värmeförseglade sömmar
  • Storlek 15 X 40 +/-1cm
  • 4,2 gram
  • PFAS-fri
Beskrivning: Elastisk överdragssko i ett 4,2 grams blått komprimerat polyetenmaterial. Materialet med högre vikt ger dig en starkare överdragssko för mer slitstarka applikationer. 16 tum lång för alla skostorlekar och resår för enkel passform. Idealisk för att hålla rena skor rena, eller hålla rena golv rena från smutsiga skor.
Specifikationer
Storlek 16 tum
Material Komprimerad polyeten
Latexfri Ja
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk fotled
Sula Typ Vanlig
Längd (engelska) 16 tum
Längd (metrisk) 41 cm
Bredd (metrisk) 15 cm
Vikt (metrisk) 4.2 g
Motstånd Vätska
Produkttyp Skoskydd