Läs mer
Chemsplash CPE OverShoe komprimerad polyeten -Maskintillverkad
Beskrivning
Resår överdragssko
- 3 GSM komprimerat polyetenmaterial
- 16 tum Lång
- Elastiska anklar
- Värmeförseglade sömmar
- PFAS-fri
Beskrivning: Elastisk överdragssko i ett 3 grams blått komprimerat polyetenmaterial. Skapar en barriär över dina skor. Längden på 16 tum är lämplig för alla storlekar på skor. Idealisk för att hålla rena skor rena eller hålla rena golv rena från smutsiga skor.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 3 g |
| Material | Komprimerad polyeten |
| Latexfri | Ja |
| Beläggning | Polyeten |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Sula Typ | Vanlig |
| Motstånd | Vätska |
| Visa mer |