Läs mer
Chemsplash CPE OverShoe komprimerad polyeten -Maskintillverkad
Produktkod. 30058460
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30058460 Rött
30058405 Blått
30058232 Vitt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30058460 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2522.500.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    727.00 SEK
    653.36 SEK / Paket med 2000
    Save 73.64 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Elastisk Overshoe i en 3 g. 16 tum komprimerat polyetenmaterial.
Resår överdragssko
  • 3 GSM komprimerat polyetenmaterial
  • 16 tum Lång
  • Elastiska anklar
  • Värmeförseglade sömmar
  • PFAS-fri
Beskrivning: Elastisk överdragssko i ett 3 grams blått komprimerat polyetenmaterial. Skapar en barriär över dina skor. Längden på 16 tum är lämplig för alla storlekar på skor. Idealisk för att hålla rena skor rena eller hålla rena golv rena från smutsiga skor.
Specifikationer
Storlek 3 g
Material Komprimerad polyeten
Latexfri Ja
Färg Rött
Disponibel För engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk fotled
Sula Typ Vanlig
Motstånd Vätska
Produkttyp Skoskydd