Läs mer
Chemsplash CPE OverShoe komprimerad polyeten -Maskintillverkad
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200105874
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Produktkod. 30058405
Brand: Chemsplash 2522.300.999
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Elastisk Overshoe i en 3 g. 16 tum komprimerat polyetenmaterial.
Resår överdragssko
  • 3 GSM komprimerat polyetenmaterial
  • 16 tum Lång
  • Elastiska anklar
  • Värmeförseglade sömmar
  • PFAS-fri
Beskrivning: Elastisk överdragssko i ett 3 grams blått komprimerat polyetenmaterial. Skapar en barriär över dina skor. Längden på 16 tum är lämplig för alla storlekar på skor. Idealisk för att hålla rena skor rena eller hålla rena golv rena från smutsiga skor.
Specifikationer
Storlek 3 g
Material Komprimerad polyeten
Latexfri Ja
Beläggning Polyeten
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Förslutningstyp Elastisk fotled
Sula Typ Vanlig
Motstånd Vätska
Produkttyp Skoskydd