Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Produktkod. 18123235 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
Produktkod. Kvantitet
18123235 0.025 mg
1 options
Produktkod. 18123235 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP231138SS
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 0.025 mg
För användning med (applikation) Activation of human TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides