Läs mer
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides
Produktkod. 18709143 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18709143 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18709143 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP231137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2930.00 SEK
    2769.90 SEK / 0.1mg
    Save 160.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 0.1 mg
För användning med (applikation) Activation of human TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides