Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Produktkod. 18711574 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Vials
Produktkod. Kvantitet
18711574 5 Vials
1 options
Produktkod. 18711574 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP226238
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5625.00 SEK
    5318.25 SEK / Paket med 5
    Save 306.75 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 5 Vials
För användning med (applikation) Activation of human TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides