Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Produktkod. 18785443 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
9 Vials
Produktkod. Kvantitet
18785443 9 Vials
1 options
Produktkod. 18785443 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP226237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8170.00 SEK
    7725.90 SEK / Paket med 9
    Save 444.10 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 9 Vials
För användning med (applikation) Activation of human or mouse TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides