Läs mer
CpG oligodeoxynucleotides (2216), Novus Biologicals™
Produktkod. 18154912 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
0.1 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18154912 0.025 mg
18015644 0.1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18154912 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP231136SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1747.20 SEK / 25µg
    Save 102.80 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Useful positive control model system for studying hTLR9 activation
Immunogen: G&asterisk;GGGGACGATCGTCG&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G&asterisk;G Buffer: Sterile water Clone: 2216 Dilution: Ligand Activation, 5 to 20μg/mL CpG ODN Type A (2216)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.0 mg/mL
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 0.025 mg
För användning med (applikation) Human CpG ODNs are used for activation of human TLR9 at a range of 5 to 20μL. The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 cell line is a useful positive control model system for studying hTLR9 activation. Typically use a 96-well plate format assay using this reporter cell line
Typ CpG Oligodeoxynucleotides
Art Human