Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Produktkod. 18717313 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
Produktkod. Kvantitet
18717313 0.025 mg
1 options
Produktkod. 18717313 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP231134SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1747.20 SEK / 25µg
    Save 102.80 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 0.025 mg
För användning med (applikation) Ligand Activation, Functional and in vitro assays
Typ CpG Oligodeoxynucleotides