Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides
Produktkod. 18730814 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18730814 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18730814 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP231134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2825.00 SEK
    2671.20 SEK / 0.1mg
    Save 153.80 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Functional, In vitro assay, Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 0.1 mg
För användning med (applikation) Ligand Activation, Functional and in vitro assays
Typ CpG Oligodeoxynucleotides