Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Produktkod. 18776353 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18776353 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18776353 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP231132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3660.00 SEK
    3459.75 SEK / 0.1mg
    Save 200.25 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-10-2026
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 0.1 mg
För användning med (applikation) Activation of mouse TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides