Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Produktkod. 18113923 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
Produktkod. Kvantitet
18113923 0.025 mg
1 options
Produktkod. 18113923 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP231142SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1747.20 SEK / 25µg
    Save 102.80 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Specifikationer
Koncentration 1.0 mg/mL
Innehåll och lagring Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Kvantitet 0.025 mg
För användning med (applikation) Mouse CpG ODNs Are Used for Activation of Mouse TLR9 (at a Range of 5-20 μg/mL The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 Cell Line is a Useful Positive Control Model System for Studying hTLR9 Activation. We Typically Use a 96-Well Plate Format Assay Using This Reporter Cell Line.)
Mål CpG Oligodeoxynucleotides Mouse
Typ CpG Oligodeoxynucleotides