Läs mer
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Produktkod. 18123255 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18123255 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18123255 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP231140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2333.10 SEK / 0.1mg
    Save 136.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 0.1 mg
För användning med (applikation) Activation of mouse TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides