Läs mer
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Produktkod. 18174724 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.025 mg
Produktkod. Kvantitet
18174724 0.025 mg
1 options
Produktkod. 18174724 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP231141SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1747.20 SEK / 25µg
    Save 102.80 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Kvantitet 0.025 mg
För användning med (applikation) Activation of mouse TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides