Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Produktkod. 18787223 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18787223 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18787223 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP231141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2333.10 SEK / 0.1mg
    Save 136.90 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 0.1 mg
För användning med (applikation) Activation of mouse TLR9
Typ CpG Oligodeoxynucleotides