Läs mer
R&D Systems™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Produktkod. 18046855 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18046855 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18046855 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP231142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2520.00 SEK
    2382.45 SEK / 0.1mg
    Save 137.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1.0 mg/mL
Innehåll och lagring Store at 4 C short term. Aliquot and store (at -20 C long term. Avoid freeze-thaw cycles.)
Produktlinje Novus
Kvantitet 0.1 mg
För användning med (applikation) Mouse CpG ODNs Are Used for Activation of Mouse TLR9 (at a Range of 5-20 μg/mL The TLR9/NF-kB/SEAPorter HEK 293 Cell Line is a Useful Positive Control Model System for Studying hTLR9 Activation. We Typically Use a 96-Well Plate Format Assay Using This Reporter Cell Line.)
Mål CpG Oligodeoxynucleotides Mouse
Typ CpG Oligodeoxynucleotides