Läs mer
Novus Biologicals™ CpG oligodeoxynucleotides Mouse
Produktkod. 18740734 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 Vials
Produktkod. Kvantitet
18740734 2 Vials
1 options
Produktkod. 18740734 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP226235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4185.00 SEK
    3957.45 SEK / Paket med 2
    Save 227.55 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Applications: Ligand Activation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Kvantitet 2 Vials
För användning med (applikation) Ligand Activation
Typ CpG Oligodeoxynucleotides