missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CPhos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CPhos |
| CAS | 1160556-64-8 |
| Molekylformel | C28H41N2P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl, 2'-(Dicyclohexylphosphino)-N2,N2,N6,N6-tetramethylbiphenyl-2,6-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C28H41N2P/c1-29(2)25-19-13-20-26(30(3)4)28(25)24-18-11-12-21-27(24)31(22-14-7-5-8-15-22)23-16-9-6-10-17-23/h11-13,18-23H,5-10,14-17H2,1-4H3 |
| LEDER | CCN(CC)CC(C)(C)COC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-dicyclohexylphosphanylphenyl)-1-N,1-N,3-N,3-N-tetramethylbenzene-1,3-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 436.61 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?