missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CPI-203, MedChemExpress

Produktkod. 16483496
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483496 25 mg 25mg
16466868 10 mg -
16459407 5 mg 5mg
16430266 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16483496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15846

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CPI-203 is a novel potent, selective and cell permeable inhibitor of BET bromodomain, with an IC50 value of appr 37 nM (BRD4 α-screen assay).

CPI-203 is a novel potent, selective and cell permeable inhibitor of BET bromodomain, with an IC50 value of appr 37 nM (BRD4 α-screen assay).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CPI-203
Fysisk form Solid
CAS 1446144-04-2
Färg Yellow
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H18ClN5OS
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (117.53 mM)
LEDER ClC1=CC=C(C(C2=C(N3C4=NN=C3C)SC(C)=C2C)=N[C@H]4CC(N)=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 399.9
Formel vikt 399.9
Procent renhet 98.07%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.