Läs mer
CPI-444, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-7-(5-methylfuran-2-yl)-3-((6-(((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)methyl)pyridin-2-yl)methyl)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-5-amine |
| CAS | 1202402-40-1 |
| Molekylformel | C20H21N7O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | CPI-444, Triazolo-pyramidine Derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21N7O3/c1-12-5-6-16(30-12)17-18-19(24-20(21)23-17)27(26-25-18)9-13-3-2-4-14(22-13)10-29-15-7-8-28-11-15/h2-6,15H,7-11H2,1H3,(H2,21,23,24)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | Cc1oc(cc1)c2nc(N)nc3c2nnn3Cc4cccc(CO[C@H]5CCOC5)n4 |
| IUPAC-namn | 7-(5-methylfuran-2-yl)-3-[[6-[[(3S)-oxolan-3-yl]oxymethyl]pyridin-2-yl]methyl]triazolo[4,5-d]pyrimidin-5-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.43 |