missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CPI-455, MedChemExpress

Produktkod. 16465747
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465747 5 mg 5mg
16464316 100 mg -
16463008 10 mg -
16459576 50 mg 50mg
16412586 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16465747 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100421

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CPI-455 is a specific, pan-KDM5 inhibitor with an IC50 of 10 nM for KDM5A. CPI-455 mediates KDM5 inhibition, elevates global levels of H3K4me3, and decreases the number of drug-tolerant persister cancer cells in multiple cancer cell line models treated with standard chemotherapy or targeted agents.

CPI-455 is a specific, pan-KDM5 inhibitor with an IC50 of 10 nM for KDM5A. CPI-455 mediates KDM5 inhibition, elevates global levels of H3K4me3, and decreases the number of drug-tolerant persister cancer cells in multiple cancer cell line models treated with standard chemotherapy or targeted agents.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CPI-455
Fysisk form Solid
CAS 1628208-23-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14N4O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (122.17 mM)
LEDER N#CC1=C2NC(C3=CC=CC=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 278.31
Formel vikt 278.31
Procent renhet 98.11%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.