missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CPI-455, MedChemExpress

Produktkod. p-200099325
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16465747

Brand: Medchem Express HY100421

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CPI-455 is a specific, pan-KDM5 inhibitor with an IC50 of 10 nM for KDM5A. CPI-455 mediates KDM5 inhibition, elevates global levels of H3K4me3, and decreases the number of drug-tolerant persister cancer cells in multiple cancer cell line models treated with standard chemotherapy or targeted agents.

CPI-455 is a specific, pan-KDM5 inhibitor with an IC50 of 10 nM for KDM5A. CPI-455 mediates KDM5 inhibition, elevates global levels of H3K4me3, and decreases the number of drug-tolerant persister cancer cells in multiple cancer cell line models treated with standard chemotherapy or targeted agents.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material CPI-455
Fysisk form Solid
CAS 1628208-23-0
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H14N4O
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (122.17 mM)
LEDER N#CC1=C2NC(C3=CC=CC=C3)=C(C(C)C)C(N2N=C1)=O
Molekylvikt (g/mol) 278.31
Formel vikt 278.31
Procent renhet 98.11%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.