Läs mer
CPI 613, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CPI 613 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24) |