Läs mer
Invitrogen™ CPM (7-dietylamino-3-(4'-maleimidylfenyl)-4-metylkumarin)
Beskrivning
Den tiolreaktiva kumarinen CPM är mycket svagt fluorescerande tills den reagerar med tioler och bildar en konjugat med excitation/emissionsmaximum på ∼384/470 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | CPM (7-Diethylamino-3-(4'-Maleimidylphenyl)-4-Methylcoumarin), 25mg, Solid, Methylcoumarin dye, 402.45 Molecular weight, Thiol Chemical Reactivity, 384/470nm Excitation/Emission Wavelength, Used for Labeling Chemistry, Protein Labeling and Crosslinking |
| Formulering | Solid |
| För användning med (applikation) | Labeling chemistry, protein labeling and crosslinking |
| Kvantitet | 25 mg |
| Produkttyp | CPM |
| Molekylvikt (g/mol) | 402.45kDa |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Visa mer |