Beskrivning
CPSF6 Polyclonal specifically detects CPSF6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Konjugera | PE |
| Värd art | Rabbit |
| Reningsmetod | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Innehåll och lagring | Store at 4C in the dark. |
| Produkttyp | Antibody |
| Form | Purified |
| Isotyp | IgG |
| Produktlinje | Novus |